Avidin, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
21121
PIER21121EA 142 EUR InStock
PIER21121
Avidin, Pierce™
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Pierce™ Avidin is used in biotin-based detection methods, including Western blotting or ELISA detection with appropriate enzyme substrates. It is a purified protein from egg whites and it is stable over wide range of pH and temperature.
  • Native avidin - glycoprotein from chicken egg whites, 67 kDa, pI = 10
  • Glycosylation and isoelectric point renders avidin more soluble than streptavidin
  • Significantly less expensive than recombinant streptavidin
  • Avidin is usually preferred over streptavidin for avidin-biotin complex (ABC) staining methods in immunohistochemistry (IHC)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité