MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate), Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Maleimidobenzoic acid N-hydroxysuccinimide ester, 3-Maleimidobenzoic Acid N-Succinimidyl Ester, MBS, m-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysuccinimide ester, N-(3-Maleimidobenzoyloxy)succinimide, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoate
22311
PIER22311EA 155 EUR InStock
PIER22311
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate), Pierce™
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Thermo Scientific Pierce MBS is an amine-to-sulfhydryl crosslinker that contains NHS-ester and maleimide reactive groups at opposite ends of a short aromatic spacer arm (7.3 angstroms).
  • Reactive groups: NHS ester and maleimide
  • Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
  • Non-cleavable
  • Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO); compare to Sulfo-MBS
  • Popular for forming enzyme immunoconjugates
Formule: C₁₅H₁₀N₂O₆
MW: 314,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005514
Numéro CAS: 58626-38-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Product Line Pierce™
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Heterobifunctional
Reactive Moiety Maleimide, NHS Ester
Spacer Short
Form Powder
Quantity 50 mg
Type Crosslinker
Solubility DMF, DMSO
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité