Sulpho-MBS (3-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulphosuccinimide ester sodium salt), Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
22312
PIER22312EA 212 EUR InStock
PIER22312
Sulpho-MBS (3-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulphosuccinimide ester sodium salt), Pierce™
Sulpho-MBS (3-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulphosuccinimide ester sodium salt)
Thermo Scientific Pierce Sulfo-MBS is a water-soluble amine-to-sulfhydryl crosslinker that contains NHS-ester and maleimide reactive groups at opposite ends of a short aromatic spacer arm (7.3 angstroms).
  • Reactive groups: sulfo-NHS ester and maleimide
  • Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
  • Non-cleavable
  • Water-soluble (compare to MBS)
  • Membrane impermeable, allowing cell surface labeling
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: C₁₅H₉N₂O₉S·Na
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01318594
Numéro CAS: 92921-25-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Product Line Pierce™
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Heterobifunctional
Reactive Moiety Maleimide, Sulfo-NHS Ester
Spacer Short
Form Powder
Quantity 50 mg
Type Crosslinker
Solubility Water
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité