BMOE (bis-Maleimidoethane), Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethylene-bis-maleimide, 1,2-Bis-maleimidoethane, 1,2-Bismaleimidoethane, 1,2-Di(maleimido)ethane, N,N'-Ethylenebismaleimide, 1,2-Bis(maleimido)ethane, 1,1'-(Ethane-1,2-diyl)bis(1H-pyrrole-2,5-dione), BMOE, N,N'-Ethylenedimaleimide
22323
PIER22323EA 170 EUR InStock
PIER22323
BMOE (bis-Maleimidoethane), Pierce™
BMOE (bis-Maleimidoethane)
Thermo Scientific Pierce BMOE is a short-arm, maleimide crosslinker for covalent, irreversible conjugation between sulfhydryl groups (e.g., protein or peptide cysteines).
  • Reactive groups: maleimide (both ends)
  • Reactive towards: sulfhydryl groups
  • Short (8.0 Å), sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinker, composed of maleimide groups and 7-atom spacer arm
  • Shortest bismaleimide crosslinker available for close proximity crosslinking
  • Water-insoluble—dissolve first in DMF or DMSO, then add to aqueous reaction buffers
  • Noncleavable
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: C₁₀H₈N₂O₄
MW: 220,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00458699
Numéro CAS: 5132-30-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Product Line Pierce™
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety Maleimide
Spacer Short
Form Solid
Quantity 50 mg
Type Crosslinker
Solubility DMF, DMSO
Spacer Arm 8.0 Å
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité