Sulpho-SIAB (Sulphosuccinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate), Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
22327
PIER22327EA 272 EUR InStock
PIER22327
Sulpho-SIAB (Sulphosuccinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate), Pierce™
Sulpho-SIAB (Sulphosuccinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
Thermo Scientific Pierce Sulfo-SIAB a water-soluble, mid-length (10.6 angstrom) crosslinker for amine-to-sulfhydryl conjugation via sulfo-N-hydroxysuccinimide (sulfo-NHS) ester and iodoacetyl reactive groups.
  • Reactive groups: sulfo-NHS ester and iodoacetyl
  • Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
  • Non-cleavable
  • Water-soluble (compare to SIAB)
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Product Line Pierce™
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Heterobifunctional
Reactive Moiety Haloacetyl, Sulfo-NHS Ester
Spacer Mid-Length
Form Powder
Quantity 50 mg
Type Crosslinker
Solubility Water
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité