SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate), Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
22329
PIER22329EA 392 EUR InStock
PIER22329
SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate), Pierce™
SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
Thermo Scientific Pierce SIAB is a mid-length (10.6 angstrom) crosslinker for amine-to-sulfhydryl conjugation via N-hydroxysuccinimide (NHS) ester and iodoacetyl reactive groups.
  • Reactive groups: NHS ester and iodoacetyl
  • Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
  • Non-cleavable
  • Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO); compare to Sulfo-SIAB
  • Used to prepare stable enzyme-IgG conjugates
  • Forms conjugates with liposomes
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: C₁₃H₉IN₂O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078537
Numéro CAS: 72252-96-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Product Line Pierce™
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Heterobifunctional
Reactive Moiety Haloacetyl, NHS Ester
Spacer Mid-Length
Form Powder
Quantity 50 mg
Type Crosslinker
Solubility DMF, DMSO
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité