BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane), Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N,N'-Hexamethylenedimaleimide, 1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis(1H-pyrrole-2,5-dione), 1,6-Di(maleimido)hexane, N,N'-Hexamethylenebismaleimide, 1,6-Bismaleimidohexane
22330
PIER22330EA 173 EUR InStock
PIER22330
BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane), Pierce™
BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane)
Thermo Scientific Pierce BMH is a long-arm, maleimide crosslinker for covalent, irreversible conjugation between sulfhydryl groups (e.g., protein or peptide cysteines).
  • Reactive groups: maleimide (both ends)
  • Reactive towards: sulfhydryl groups
  • Long (13.0Å), sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinker, composed of maleimide groups and 11-atom spacer arm
  • Water-insoluble—dissolve first in DMF or DMSO, then add to aqueous reaction buffers
  • Noncleavable
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₄
MW: 276,29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047122
Numéro CAS: 4856-87-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Product Line Pierce™
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety Maleimide
Spacer Long
Form Solid
Quantity 50 mg
Type Crosslinker
Solubility DMF, DMSO
Spacer Arm 16.1 Å
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité