DTME (dithio-bis-maleimidoethane), Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
22335
PIER22335EA 370 EUR InStock
PIER22335
DTME (dithio-bis-maleimidoethane), Pierce™
DTME (dithio-bis-maleimidoethane)
Thermo Scientific Pierce DTME is a mid-length, maleimide crosslinker for reversible covalent conjugation between sulfhydryl groups (e.g., protein or peptide cysteines) by reduction of the disulfide bond in the center of the spacer arm.
  • Reactive groups: maleimide (both ends)
  • Reactive towards: sulfhydryl groups
  • Long (13.3A), cleavable, sulfhydryl-to-sulfhydryl crosslinker, composed of maleimide groups and 11-atom disulfide spacer arm
  • Water-insoluble—dissolve first in DMF or DMSO, then add to aqueous reaction buffers
  • Cleavable by reduction of disulfide spacer arm with DTT, TCEP or other reducing agent
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₄S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863385
Numéro CAS: 71865-37-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Product Line Pierce™
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homobifunctional
Reactive Moiety Maleimide
Spacer Cleavable, Long
Form Solid
Quantity 50 mg
Type Crosslinker
Solubility DMF, DMSO
Spacer Arm 13.3 Å
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité