SMPH (Succinimidyl-6-((beta-maleimidopropionamido)hexanoate), Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: SMPH
22363
PIER22363EA 265 EUR InStock
PIER22363
SMPH (Succinimidyl-6-((beta-maleimidopropionamido)hexanoate), Pierce™
SMPH (Succinimidyl-6-((beta-maleimidopropionamido)hexanoate)
Thermo Scientific Pierce SMPH is an amine-to-sulfhydryl crosslinker that contains NHS-ester and maleimide reactive groups at opposite ends of a long spacer arm (14.2 angstroms).
  • Reactive groups: NHS ester and maleimide
  • Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
  • Slightly longer and more soluble than SMPB
  • NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9, forming a stable amide bond
  • Maleimide reacts with -SH groups at pH 6.5-7.5, forming a stable thioether bond
  • Non-cleavable
  • Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: C₁₇H₂₁N₃O₇
MW: 379,36 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863460
Numéro CAS: 367927-39-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Product Line Pierce™
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Heterobifunctional
Reactive Moiety Maleimide, NHS Ester
Spacer Long
Form Powder
Quantity 50 mg
Type Crosslinker
Solubility DMF, DMSO
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité