S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS), Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
23011
PIER23011EA 148 EUR InStock
PIER23011
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS), Pierce™
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS)
Pierce™ MMTS (methyl methanethiosulfonate) is a small compound that reversibly blocks cysteines and other sulfhydryl groups, enabling the study of enzyme activation and other protein functions.
  • Converts sulfhydryl groups on cysteine side chains into -S-S-CH3
  • Reaction is reversible with DTT or TCEP, restoring the free sulfhydryl
  • Used to modify thiol groups in creatine kinase
Formule: C₂H₆O₂S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007565
Numéro CAS: 2949-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité