N-Éthylmaleimide (NEM), Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
23030
PIER23030EA 188 EUR InStock
PIER23030
N-Éthylmaleimide (NEM), Pierce™
N-Éthylmaleimide (NEM)
Thermo Scientific Pierce N-Ethylmaleimide (NEM) is a small compound that forms stable, covalent thioether bonds with sulfhydryls (e.g., reduced cysteines), enabling them to be permanently blocked to prevent disulfide bond formation.
  • Related applications: Protein Labeling & Crosslinking
Formule: C₆H₇NO₂
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46 °C
Numéro MDL: MFCD00005509
Numéro CAS: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité