Guanidinium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
24115
PIER24115EA 304 EUR InStock
PIER24115
Guanidinium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse
Guanidinium chlorure
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité