Acide chlorhydrique solution 6N, qualité Séquençage, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
24308
PIER24308EA 78.75 EUR InStock
PIER24308
Acide chlorhydrique solution 6N, qualité Séquençage, Pierce™
Acide chlorhydrique
Pierce™ Hydrochloric acid solution, sequencing grade, is purified and packaged to ensure a ninhydrin-negative blank on hydrolysis. This virtually eliminates exposure to laboratory atmospheres, fingerprints and other contaminants resulting from pipetting from bulk bottles.
  • Convenient, pre-scored ampoule packaging maintains reagent integrity
  • Hydrolyses peptides in 6 hours at 150 °C
  • Purified to give a ninhydrin-negative blank on hydrolysis
Formule: HCl
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité