2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent), Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-IT HCl, 2-Iminothiolane hydrochloride, 2-Thiolanimine hydrochloride, 2-IT
26101
PIER26101EA 285 EUR InStock
PIER26101
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent), Pierce™
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)
Pierce™ Traut's Reagent (2-Iminothiolane or 2-IT) is a cyclic thioimidate compound for thiolation (sulfhydryl addition)
  • Simple, one-step conversion of amines to sulfhydryls
  • Selective and spontaneous modification of primary amines at pH 7 to 10
  • Preserves positive charge to maintain protein solubility
Traut’s Reagent reacts with primary amines (-NH2) to introduce sulfhydryl (-SH) groups while maintaining charge properties similar to the original amino group. Once added, sulfhydryl groups may be specifically targeted for reaction in a variety of useful labeling, cross-linking, and immobilisation procedures.
Formule: C₄H₈ClNS
MW: 137,625 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039013
Numéro CAS: 4781-83-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité