Hydroxylammonium chlorure, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
26103
PIER26103EA 68.5 EUR InStock
PIER26103
Hydroxylammonium chlorure, Pierce™
Hydroxylammonium chlorure
Thermo Scientific Pierce Hydroxylamine-HCl has many uses, which include cleaving Asn-Gly peptide bonds and deprotecting (exposing) sulfhydryls on SATA-modified molecules for conjugation.
  • Related applications: Protein Labeling & Crosslinking
Formule: NH₂OH·HCl
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051089
Numéro CAS: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité