Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP), Pierce™

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-(4-Hydroxy-phenyl)-propionic acid-OSu, Water-Soluble Bolton-Hunter Reagent, Sulphosuccinimidyl-3 -(4-hydroxypheynyl) propionate

27712
PIER27712EA 536 EUR InStock
PIER27712
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP), Pierce™
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Sulpho-SHPP, sulphosuccinimidyl-3 -(4-hydroxypheynyl) propionate, also known as water-soluble Bolton-Hunter reagent, conjugates tyrosine-like functional groups to primary amines to increase the number of tyrosyl groups that can be iodinated by iodine-125 labeling procedures.

  • Iodinate before or after coupling to the molecule of interest
  • Preserves tyrosine residues that are essential for protein function or immunogenicity
  • NHS esters react efficiently with primary amino groups in pH 7 to 9 buffers to form stable amide bonds

Sulpho-SHPP is useful for introducing tyrosyl groups on proteins sensitive to small amounts of organic solvent and for labelling cell surfaces without exposing the cells to membrane permeable solvents.


Formule: C₁₃H₁₃NO₅
MW: 263,249 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005515
Numéro CAS: 34071-95-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité