Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
28010
PIER28010EA 167 EUR InStock
PIER28010
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque
Acide 2-(4-hydroxyphénylazo)benzoïque
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00002428
Numéro CAS: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité