N-Octyle β-D-Glucopyrannoside détergent non ionique, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
28310
PIER28310EA 518 EUR InStock
PIER28310
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside détergent non ionique, Pierce™
N-Octyle β-D-Glucopyrannoside
Thermo Scientific Octyl-beta-Glucoside is a nonionic detergent that has been widely used for membrane protein solubilization.
  • A low-molecular weight, nonionic detergent
  • Effective for membrane protein solubilization
  • Less stable and less commonly used than octylthioglucoside (OTG)
  • Can be removed from solution by dialysis
  • Optically clear; low absorbance at 280 nm
White, free-flowing powder, free of foreign material. Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Formule: C₁₄H₂₈O₆
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063288
Numéro CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité