Pierce™ Alkaline Phosphatase, Biotinylated
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
29339
PIER29339EA 326 EUR InStock
PIER29339
Pierce™ Alkaline Phosphatase, Biotinylated
Tests Tests enzymatiques
Biotinylated alkaline phosphatase is most commonly used in immunohistochemistry (IHC) to amplify the signal of biotinylated primary antibodies using the ABC staining method.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité