Antibody extender solution NC, Miser™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
32110
PIER32110EA 198 EUR InStock
PIER32110
Antibody extender solution NC, Miser™
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
Miser™ Antibody Extender Solution NC is a post-transfer nitrocellulose membrane-treatment reagent that enables Western blot detection with much less primary antibody.
  • Use at least three times less primary antibody than normal and retain comparable or better signal detectability
  • Easy to perform, 10-minute protocol
  • Works with both colorimetric and chemiluminescent detection modes and with HRP and AP systems
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité