Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TSAT (Tris-(succinimidyl)aminotriacetate), Pierce™

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention

33063
PIER33063EA 217 EUR InStock
PIER33063
TSAT (Tris-(succinimidyl)aminotriacetate), Pierce™
TSAT (Tris-(succinimidyl)aminotriacetate)
Thermo Scientific Pierce TSAT is tris-(succinimidyl) aminotriacetate, a novel trifunctional crosslinker that contains three short spacers arms linked to a central nitrogen atom, each ending in an amine-reactive NHS-ester group.

  • Reactive groups: NHS ester (three ends)
  • Reactive towards: amino groups (primary amines)
  • NHS ester couples to amines at pH 7-9 form stable amide bonds
  • Trifunctional amine-reactive crosslinking agent
  • Non-cleavable
  • Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)

Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.


Formule: C₁₈H₁₈N₄O₁₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02258953
Numéro CAS: 401514-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Product Line Pierce™
Labeling Method Chemical Labeling
Crosslinker Type Homotrifunctional
Reactive Moiety NHS Ester
Spacer Short
Form Solid
Quantity 50 mg
Type Crosslinker
Solubility DMF, DMSO

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité