DAB substrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
34002
PIER34002EA 143 EUR InStock
PIER34002
DAB substrate
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
DAB (3,3'-diaminodbenzidine) is a sensitive colorimetric substrate used with horseradish peroxidase (HRP) in immunohistochemistry and immunoblotting applications. HRP catalyses hydrogen peroxide oxidation of substrates such as DAB. Electrons are transferred by HRP from the DAB to the peroxide to yield an insoluble brown product.
Information de livraison: Kit contains DAB Solution (10X), 25 ml; Stable Peroxide Substrate Buffer, 250 ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité