1-Step™, Pierce™ Chloronaphthol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
34012
PIER34012EA 138 EUR InStock
PIER34012
1-Step™, Pierce™ Chloronaphthol
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
Chloronaphthol (4-CN) is a peroxidase substrate used for chromogenic detection of HRP in immunoblotting and immunohistochemical applications. This product is less sensitive than other precipitating substrates, but the distinct blue to blue-purple precipitate photographs well and can be useful in double-staining applications. The coloured product is soluble in alcohol and xylenes, but is not soluble in aqueous buffers. The 1-Step Chloronaphthol is supplied ready to use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité