Substrate for western blotting, NBT (nitro-blue tetrazolium chloride)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
34035
PIER34035EA 218 EUR InStock
PIER34035
Substrate for western blotting, NBT (nitro-blue tetrazolium chloride)
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
NBT (nitro-blue tetrazolium chloride) yields a blue-purple, water-insoluble product upon reduction of the tetrazolium salt. The product of reduction is NBT-formazan. This substrate is widely used for immunochemistry applications because the color is linear and stable. NBT is used as the substrate for both glucose oxidase and alkaline phosphatase systems.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité