Substrate for western blotting, 1-Step™ NBT/BCIP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
34042
PIER34042EA 266 EUR InStock
PIER34042
Substrate for western blotting, 1-Step™ NBT/BCIP
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
The 1-Step NBT/BCIP is a one-component sensitive precipitating alkaline phosphatase substrate for immunoblotting, immunohistochemistry, and in situ hybridisation applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité