Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP) 5 mg, en comprimés
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
34047
PIER34047EA 212 EUR InStock
PIER34047
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP) 5 mg, en comprimés
Nitro-4 phényle phosphate sel de sodium hexahydraté (pNPP)
Formule: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066288
Numéro CAS: 4264-83-9
EINECS: 224-246-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité