Solution de transfert 1-Step™ Ultra TMB, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
37574
PIER37574EA 254 EUR InStock
PIER37574
Solution de transfert 1-Step™ Ultra TMB, Pierce™
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
La solution Thermo Scientific 1-Step Ultra TMB est un substrat de peroxydase de raifort (HRP), à composant unique, prêt à l'emploi, pour les applications de transfert Western (à ne pas utiliser pour les analyses ELISA ou les applications immunohistochimiques). La solution de transfert à haute sensibilité, au rapport amélioré signal/bruit et à faible rayonnement de fond contient la TMB soluble (3,3', 5,5'-triméthylbenzène), qui réagit avec la peroxydase de raifort pour produire un précipité bleu foncé insoluble. Le substrat est compatible avec les membranes en nitrocellulose et en PVDF.
  • Bandes de protéines visibles en moins d'une minute
  • Bandes de protéines stables après séchage de la membrane
  • Aucun équipement spécial requis pour la visualisation, production de bandes en bleu foncé
  • Prête à l'emploi et sensible
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité