L(+)-Cystéine, chlorhydrate, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
44889
PIER44889EA 89.25 EUR InStock
PIER44889
L(+)-Cystéine, chlorhydrate, Pierce™
L(+)-Cystéine, chlorhydrate
Thermo Scientific Pierce Cysteine-HCl is purified, crystalline cysteine hydrochloride salt (MW 175.6) that is useful as a sulfhydryl standard in assay with Ellman's Reagent or as an additive in protein refolding experiments.
  • Related applications: Protein Labelling and Crosslinking
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Conditionnement: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Point de fusion: 175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064553
Numéro CAS: 52-89-1
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 13,02810
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité