Pierce™, CarboxyLink™ Immobilisation Kit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
44899
PIER44899EA 684 EUR InStock
PIER44899
Pierce™, CarboxyLink™ Immobilisation Kit
Protéines purification Protein Purification Kits
CarboxyLink™ immobilisation kit is for covalent immobilisation of peptides or other carboxyl-containing (—COOH) molecules to a porous, beaded resin for use in affinity purification procedures.
  • Ideal for unmodified peptides, immobilises peptides with high capacity and various orientations without steric hindrance
  • DADPA-activated crosslinked 4% beaded agarose acting as a CarboxyLink™ coupling resin
  • With stable linkage, flexible and gentle coupling conditions
Information de livraison: Kit includes CarboxyLink™ columns, 2 ml (5 columns), EDC crosslinker (5×60 mg), MES buffered saline pack (makes 500 ml), wash solution (120 ml), and column accessories.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité