Pierce™ Antibody Purification Kits, Chicken IgY Purification Kit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
44918
PIER44918EA 364 EUR InStock
PIER44918
Pierce™ Antibody Purification Kits, Chicken IgY Purification Kit
Protéines purification Protein Purification Kits
Pierce™ chicken IgY purification kit purifies chicken antibodies from hen egg yolks using a unique delipidation reagent to separate protein from lipid and a precipitation reagent to selectively isolate the IgY fraction.
  • Purifies twice the amount of IgY and obtain 80 to 120 mg IgY per egg yolk at 85% to 95% purity
  • Simple precipitation method purifies chicken IgY without affinity columns
  • Eggs can be stored in buffer and purified at a later date
Information de livraison: Kit includes delipidation reagent (500 ml or 5×500 ml), IgY precipitation reagent (500 ml or 5×500 ml), egg separator, (1 or 5 separators).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité