5(6)-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester [5(6)-TAMRA SE] mélange d'isomères colorant fluorescent, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
46406
PIER46406EA 182 EUR InStock
PIER46406
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester [5(6)-TAMRA SE] mélange d'isomères colorant fluorescent, Pierce™
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester [5(6)-TAMRA SE]
NHS-rhodamine is a high performance derivative of rhodamine dye, activated for an amine-specific labelling of antibodies, proteins and other molecules.
  • Label antibodies for use as immunofluorescent probes
  • Label oligonucleotides for hybridization probes
  • Detect proteins in gels and on western blots
  • Excitation⁄Emission: 552⁄575 (nm)
NHS-rhodamine has a wide ranging application as antibody and other probe labels for use in fluorescence microscopy, flow cytometry, and immunofluorescence-based assays such as western blotting and ELISA.
Formule: C₂₉H₂₅N₃O₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077324
Numéro CAS: 246256-50-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité