Marfey's reagent (FDAA or 1-fluoro-2-4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide), Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
48895
PIER48895EA 150 EUR InStock
PIER48895
Marfey's reagent (FDAA or 1-fluoro-2-4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide), Pierce™
Tests Essais protéiniques
Marfey's Reagent (FDAA or 1-fluoro-2-4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide) reacts with primary amines to enable the quick and easy separation and quantitation of optical isomers of amino acids by reverse-phase chromatography.
  • For precolumn derivatisation of primary amines for detection by UV absorbance (λmax = 340nm)
  • Provides nanomole sensitivity in typical HPLC applications with amino acids
  • Reaction products enable chiral separation of D- and L-amino acids
  • Following reverse phase HPLC, derivatives have an extinction coefficient of 3×104 M-1 cm-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité