L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Green filter for myECL™ Imager, Thermo Scientific
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
62239
PIER62239EA 1326 EUR InStock
PIER62239
Green filter for myECL™ Imager, Thermo Scientific
Systèmes de photodocumentation
Thermo Scientific™ 510 to 550 nm bandpass filter is a threaded, 50 mm diameter glass filter. This product is used for the addition of a green filter to one of two open positions in the myECL Imager for detection (emission) wavelengths of common fluorescent nucleic acid stains, such as SYBR* Green Nucleic Acid Gel Stain and SYBR Safe DNA Gel Stain.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité