UV exposure screen for myECL™ imager, Pierce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
62244
PIER62244EA 692 EUR InStock
PIER62244
UV exposure screen for myECL™ imager, Pierce
Systèmes de photodocumentation
This clear plastic sample screen is used to cover the transilluminator on the myECL™ imager. It is a replacement for the accessory used on the transilluminator for acquiring images in the UV mode.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité