UV transilluminator bulbs for myECL™ imager
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
62255
PIER62255EA 71.25 EUR InStock
PIER62255
UV transilluminator bulbs for myECL™ imager
Systèmes de photodocumentation
These lamp bulbs with ultraviolet emission are used to replace the one of six pre-installed 306 nm UV bulbs in the myECL™ imager. All six lamps must be the same bulb type (365 or 306 nm).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité