Imaging reference target for myECL™ imager
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
62267
PIER62267EA 161 EUR InStock
PIER62267
Imaging reference target for myECL™ imager
Systèmes de photodocumentation
Plastic imaging target with printed design; 7×6,5 inches (178×165 mm). This product is a replacement for the myECL™ Imager accessory used for focusing in all imaging modes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité