Fluor-free acids, DyLight™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
62280
PIER62280EA 289 EUR InStock
PIER62280
Fluor-free acids, DyLight™
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
DyLight™ fluor-free acids are non-activated forms of selected DyLight™ fluorescent dyes for use as controls and calibration factors in fluorescence imaging applications. These non-activated fluorescent dyes contain the native carboxyl group of the standard dye molecule.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité