Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pierce™ Spin Columns, Snap Cap

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
69725
PIER69725EA 199 EUR InStock
PIER69725
Pierce™ Spin Columns, Snap Cap
Filtres Filtres pour centrifugation
Pierce™ snap cap spin columns are convenient tools for manipulating small volumes of affinity supports (20 to 500 µl) for protein purification.

  • Column volume: 1 ml
  • Resin volume: 20 to 500 µl
  • Filter type: Polyethylene filter, ~30 µm pore size
  • Cap: Attached snap-cap (no cap on collection tube); press-on bottom caps

Applications include affinity purification/affinity chromatography, immunodepletion, immunoprecipitation (IP), and co-immunoprecipitation (co-IP).

Format: Microcentrifuge, spin column
Column type: Empty column

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité