Pierce™, Biodyne™ A Blotting Membranes, Nylon
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
77015
PIER77015EA 582 EUR InStock
PIER77015
Pierce™, Biodyne™ A Blotting Membranes, Nylon
Membranes de transfert
Biodyne™ A nylon membranes are sheets of unmodified nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting and detection methods. Biodyne™ A nylon membrane is manufactured with a matrix pore size of 0,45 micron. It contains both negatively and positively charged groups, enabling it to bind many kinds of macromolecules.
  • Versatile and durable - achieve strong DNA binding by baking or UV-crosslinking without damaging the membrane
  • Pre-cut 8×12 cm sheets are the ideal size for standard mini-gel transfers and microplate dot-
More Product Information
Collapse All
Désignation Dimensions Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Nylon blotting membranes, sheets, pore size 0,45 µm 80×120 mm 25 PIER77015
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité