Blotting membranes, nylon, Biodyne™ B
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
77016
PIER77016EA 402 EUR InStock
PIER77016
Blotting membranes, nylon, Biodyne™ B
Membranes de transfert
Biodyne™ B nylon membranes are sheets of positively charged nylon that provide excellent binding characteristics for nucleic acid transfer, blotting and detection methods. Biodyne™ B nylon membrane is manufactured with a matrix pore size of 0,4 micron. It contains exclusively positive charges, providing the highest possible binding capacity for negatively charged molecules, like DNA and RNA.
  • Versatile and durable - achieve strong DNA binding by baking or UV-crosslinking without damaging the membrane
  • Pre-cut 8×12 cm sheets are the ideal size for standard
More Product Information
Collapse All
Désignation Dimensions Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Nylon blotting membranes, sheets, pore size 0,45 µm 80×120 mm 25 PIER77016
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité