Freund's complete adjuvant, Imject™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
77140
PIER77140EA 142 EUR InStock
PIER77140
Freund's complete adjuvant, Imject™
Protéines expression Réactifs pour l'expression protéique
Imject™ Freund's Complete Adjuvant (FCA) is a popular non specific stimulator of the immune response for use in antibody production immunisation protocols.
  • Greatly enhances immune response to immunogen
  • Typically used for initial injections
  • Water-in-oil emulsion containing killed Mycobacterium
Information de livraison: Supplied ready to use in 10 ml ampoules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité