Freund's incomplete adjuvant, Imject™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
77145
PIER77145EA 128 EUR InStock
PIER77145
Freund's incomplete adjuvant, Imject™
Protéines expression Réactifs pour l'expression protéique
Imject™ Freund's Incomplete Adjuvant (FIA) is a popular non specific stimulator of the immune response for use in antibody production immunisation protocols.
  • Enhances immune response in booster injections
  • Typically used for subsequent boosts after initial injection with FCA
  • Water-in-oil emulsion without Mycobacterium
Information de livraison: Supplied ready to use in 10 ml ampoules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité