Immobilised reductant column
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
77701
PIER77701EA 311 EUR InStock
PIER77701
Immobilised reductant column
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Pierce™ Immobilised reductant column contains beaded resin to which an thiol-based reducing agent has been immobilised to enable solid-phase reduction of peptide and protein disulphide bonds.
  • Eliminates soluble components which interfere with the assay of free thiol groups
  • No need to remove reducing agent after the reaction
  • Reduced protein, free of contaminating thiols, can be easily assayed using the BCA method
  • Solid phase; protocols for both peptides and proteins
  • Excellent protein recovery
  • Regenerable matrix useable up to four times
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité