Immobilised TCEP disulphide reducing gel, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
77712
PIER77712EA 281 EUR InStock
PIER77712
Immobilised TCEP disulphide reducing gel, Pierce™
Protéines purification Réactifs de purification des protéines
Immobilised TCEP disulphide Reducing Gel eliminates the need to use laborious and inefficient gel filtration methods to separate the reduced sample from the reducing agent.
  • Odourless and virtually no loss of activity when stored refrigerated
  • Reduces peptides and proteins over a broad range of pH, salt or detergent concentrations, and temperature conditions
  • Resin slurry provides flexibility for use in spin tube, column or batch modes
  • No soluble reductant removal saves time and conserves sample
  • Cleaves both natural disulfide bonds and those incorporated by crosslinking
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité