TCEP solution, neutral pH, Bond-Breaker™ Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
77720
PIER77720EA 195 EUR InStock
PIER77720
TCEP solution, neutral pH, Bond-Breaker™ Pierce™
Protéines purification Réactifs de purification des protéines
Bond-Breaker™ TCEP Solution (neutral pH) is a stable, 0,5 M solution of the thiol-free, phosphine-based TCEP compound, useful as a 10X stock for addition to SDS-PAGE sample loading buffers to reduce protein disulphide bonds.
  • Odourless
  • Selective and complete reduction of even the most stable water-soluble alkyl disulfides
  • Reduces protein disulphides at room temperature and pH 5 in less than five minutes
  • Resistant to air oxidation; nonvolatile and nonreactive toward other functional groups found in proteins
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité