(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
80370
PIER80370EA 147 EUR InStock
PIER80370
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008207
Numéro CAS: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité