NHS ester quenchers, DyLight™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
84512
PIER84512EA 452 EUR InStock
PIER84512
NHS ester quenchers, DyLight™
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
The DyLight™ NHS Ester Quenchers are amine-reactive non-fluorescent dyes that use fluorescent resonance energy transfer (FRET) to quench fluorescent signals resulting from ultraviolet, visible and infrared light-excited fluorescent dyes. These dyes can be efficiently paired with many DyLight™ dyes and other common fluorescent dyes including fluorescein, rhodamine, cyanine and Texas Red® dye.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité