Western blot roller, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
84747
PIER84747EA 58.25 EUR InStock
PIER84747
Western blot roller, Pierce™
Appareils de transfert
The Western blot roller is a simple, reusable tool for gently and easily removing trapped air bubbles when assembling transfer stacks in semi-dry or wet-tank transfer cassettes.
  • Reusable
  • Durable
The transfer-stack roller has a stainless steel handle and an inert PTFE roller that is 8,4 cm wide. Mini-gel sandwiches can be rolled out with one or two passes, but the tool also works well for transfer stacks with larger gels.
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Western blot roller, PTFE, 8,4 mm wide, with stainless steel handle 1 PIER84747
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité