STANDARD PROTEIN SUPERSIGNAL MOLECULAR W 1 * 250 µl
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pierce, SuperSignal™ Molecular weight protein ladder, sufficient for 50 lanes at 5 µl per lane
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
STANDARD PROTEIN SUPERSIGNAL MOLECULAR W 1 * 250 µl PIER84785 1 * 250 µl
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou