Nonidet® P 40 Substitut (NP-40) 10% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
85124
PIER85124EA 188 EUR InStock
PIER85124
Nonidet® P 40 Substitut (NP-40) 10% en solution aqueuse
Nonidet® P 40 Substitut (NP-40)
Numéro MDL: MFCD00132851
Numéro CAS: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité